Merck
A4062
Sigma-Aldrich
抗ヤギIgG (全分子)-アルカリフォスファターゼ ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Rabbit Anti-Goat IgG (whole molecule)–AP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.25 ML
¥26,500
0.5 ML
¥38,100
1 ML
¥68,300
¥26,500
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.25 ML
¥26,500
0.5 ML
¥38,100
1 ML
¥68,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥26,500
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
goat
テクニック
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Immunoglobulins (Igs) belongs immunoglobulin super-family. There are five different types of Immunoglobulins. Each immunoglobin have two heavy (H) and two light (L), held together by disulphide linkages. Each light comprises of one variable N-terminal region and a constant C-terminal region. Heavy chain has one variable N-terminal region and three or four constant (CH1-CH4) C-terminal region.
免疫原
purified goat IgG
アプリケーション
Alkaline phosphatase conjugated rabbit anti goat IgG was used as the secondary for ELISA assays to detect the binding of bacterial proteins to C components. The antibody was used at 1:5000 dilutions and detected using P-nitrophenyl phosphate at 1mg/ml (Sigma) as the substrate.
Anti-Goat IgG (whole molecule)-alkaline phosphatase antibody can be used in western blotting and immunoblotting (diluted 1: 20,000) .
生物化学的/生理学的作用
IgG antibodies regulate several functions such as complement activation and phagocytosis. Thus, they play a crucial role in facilitating cytological immune responses. Anti-goat IgG (whole molecule)-alkaline phosphatase antibody (diluted 1: 5000) can be used for anti-OVA IgG detection. Rabbit anti- goat IgG (whole molecule)-alkaline phosphatase antibody reacts specifically with all goat immunoglobulins.
その他情報
抗体は、ヒト血清タンパクで吸収済みです。
物理的形状
0.05M Tris溶液 (pH 8.0, 1%BSA, 10mMグリシン, 1mM MgCl2, 50%グリセロ-ル, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
ヒトサンプルのバックグラウンド染色を低減するために吸収処理しています。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A4062-.25ML:
A4062-VAR:
A4062-1ML:
A4062-BULK:
A4062-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mario Pausa et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 170(6), 3214-3222 (2003-03-11)
Borrelia burgdorferi, the etiological agent of Lyme disease, comprises three genospecies, Borrelia garinii, afzelii, and burgdorferi sensu strictu, that exhibit different pathogenicity and differ in the susceptibility to C-mediated killing. We examined C-sensitive and C-resistant strains of B. burgdorferi for
S Nutten et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 14(2), 190-197 (2006-12-08)
In this study, we assessed the effect of administering the antibiotic amoxicillin to rat pups on the immune response to orally fed ovalbumin (OVA). We first established that amoxicillin administration durably altered the gut microbiota of these animals. In parallel
Xinyan Wang et al.
Journal of molecular histology, 52(4), 741-749 (2021-05-29)
Accumulating evidence has suggests that women with advanced endometriosis exhibit alterations in the expression of genes in the endometrium compared to healthy controls. Furthermore, replication stress is a characteristic feature of cancer cells, which results from sustained proliferative signaling induced
Lizath M Aguiniga et al.
Infection and immunity, 84(11), 3131-3140 (2016-08-17)
Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) accounts for 80 to 90% of urinary tract infections (UTI), and the increasing rate of antibiotic resistance among UPEC isolates reinforces the need for vaccines to prevent UTIs and recurrent infections. Previous studies have shown that
Chun-E Ren et al.
International journal of molecular sciences, 16(3), 5864-5885 (2015-03-18)
Epithelial stromal cells represent a major cellular component of human uterine endometrium that is subject to tight hormonal regulation. Through cell-cell contacts and/or paracrine mechanisms, stromal cells play a significant role in the malignant transformation of epithelial cells. We isolated