A2981
抗ATG4B ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-APG4B, Anti-AUT-like 1 cysteine endopeptidase, Anti-AUTL1, Anti-Autophagin-1, Anti-Autophagy-related cysteine endopeptidase 1, Anti-Autophagy-related protein 4 homolog B, Anti-Cysteine protease ATG4B, Anti-KIAA0943, Anti-hAPG4B
サイズを選択してください
¥92,000
サイズを選択してください
About This Item
¥92,000
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~44 kDa
交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtaAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human cerebellum sections
western blot: 1:125-1:500 using whole extract of 3T3 cells
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extract of rat brain
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATG4B(23192)
mouse ... Atg4b(66615)
rat ... Atg4b(316640)
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A2981-200UL:
A2981-25UL:
A2981-BULK:
A2981-VAR:
アクティブなフィルタ