サイズを選択してください
¥24,000
出荷予定日2025年5月24日
サイズを選択してください
About This Item
¥24,000
出荷予定日2025年5月24日
おすすめの製品
フォーム
lyophilized powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H87N19O24/c1-23(72)39(48(93)69-30(11-17-36(79)80)45(90)67-29(10-16-35(77)78)46(91)70-32(49(94)95)13-19-38(83)84)71-47(92)31(12-18-37(81)82)68-44(89)28(9-15-34(75)76)66-43(88)27(8-14-33(73)74)65-42(87)26(7-4-22-62-52(58)59)64-41(86)25(6-3-21-61-51(56)57)63-40(85)24(53)5-2-20-60-50(54)55/h23-32,39,72H,2-22,53H2,1H3,(H,63,85)(H,64,86)(H,65,87)(H,66,88)(H,67,90)(H,68,89)(H,69,93)(H,70,91)(H,71,92)(H,73,74)(H,75,76)(H,77,78)(H,79,80)(H,81,82)(H,83,84)(H,94,95)(H4,54,55,60)(H4,56,57,61)(H4,58,59,62)/t23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,39+/m1/s1
InChI Key
FYEPIIASCNUBEH-MJBCRNAASA-N
遺伝子情報
human ... CSNK2A1(1457) , CSNK2A2(1459) , CSNK2B(1460)
mouse ... CSNK2A1(12995) , CSNK2A2(13000) , CSNK2B(13001)
rat ... CSNK2A1(116549) , CSNK2B(81650)
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2793-BULK:
A2793-1MG:
A2793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)