分子量
≥5000
色
white to very light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2534-BULK:
P2534-500MG:
P2534-25MG:
P2534-10MG:
P2534-100MG:
P2534-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.