A2580
アンジオテンシン変換酵素 ブタ腎臓由来
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (Bradford)
別名:
ACE, ペプチジル-ジペプチダーゼA
サイズを選択してください
¥43,300
サイズを選択してください
About This Item
¥43,300
おすすめの製品
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥10 units/mg protein (Bradford)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
pig ... ACE(613133)
詳細
活性pH範囲:7~8.5
最適温度:37°C
活性には亜鉛が必要です。
阻害剤:カプトプリル、エナラプリラート、リシノプリルなど(1~10 μM)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2580-.5UN:
A2580-.1UN:
A2580-.5UN-PW:
A2580-1UN-PW:
A2580-BULK:
A2580-.1UN-PW:
A2580-PH:
A2580-1UN:
A2580-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック