Merck
A0773
Sigma-Aldrich
アンジオテンシン変換酵素阻害剤
≥95% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥24,000
5 MG
¥53,800
¥24,000
出荷予定日2025年4月12日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥24,000
5 MG
¥53,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H76N14O12
CAS番号:
分子量:
1101.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥24,000
出荷予定日2025年4月12日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
powder
分子量
~_1.1 kDa
溶解性
water: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N7CCC[C@H]7C(O)=O
InChI
1S/C53H76N14O12/c1-3-29(2)43(51(77)66-25-9-16-39(66)50(76)67-26-10-17-40(67)52(78)79)63-45(71)34(18-20-41(54)68)60-46(72)37-14-7-23-64(37)48(74)35(13-6-22-57-53(55)56)61-47(73)38-15-8-24-65(38)49(75)36(62-44(70)33-19-21-42(69)59-33)27-30-28-58-32-12-5-4-11-31(30)32/h4-5,11-12,28-29,33-40,43,58H,3,6-10,13-27H2,1-2H3,(H2,54,68)(H,59,69)(H,60,72)(H,61,73)(H,62,70)(H,63,71)(H,78,79)(H4,55,56,57)/t29-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,43-/m0/s1
InChI Key
UUUHXMGGBIUAPW-CSCXCSGISA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0773-5MG-PW:
A0773-VAR:
A0773-5MG:
A0773-1MG:
A0773-25MG:
A0773-BULK:
A0773-1MG-PW:
A0773-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Of mice and men: therapeutic mTOR inhibition in polycystic kidney disease.
York Pei
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 21(3), 390-391 (2010-02-06)
Claudia Bello et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(9), 3320-3334 (2010-03-30)
Novel alpha-mannosidase inhibitors of the type (2R,3R,4S)-2-({[(1R)-2-hydroxy-1-arylethyl]amino}methyl)pyrrolidine-3,4-diol have been prepared and assayed for their anticancer activities. Compound 30 with the aryl group=4-trifluoromethylbiphenyl inhibits the proliferation of primary cells and cell lines of different origins, irrespective of Bcl-2 expression levels, inducing
Oscar Gallardo et al.
The Journal of biological chemistry, 285(4), 2721-2733 (2009-11-27)
Paenibacillus barcinonensis is a soil bacterium bearing a complex set of enzymes for xylan degradation, including several secreted enzymes and Xyn10B, one of the few intracellular xylanases reported to date. The crystal structure of Xyn10B has been determined by x-ray
Linqing Ma et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 27(1), 225-237 (2011-07-30)
Apomorphine hydrochloride (APO) is known to be a dopamine receptor agonist, and has recently been found to be a novel drug for Alzheimer's disease (AD). We found that APO treatment ameliorated oxidative stress in an AD mouse model and specifically
Karly C Sourris et al.
American journal of nephrology, 30(4), 323-335 (2009-06-27)
A commonality among the chemically disparate compounds that inhibit the formation and accumulation of advanced glycation end products (AGEs) or their signalling pathways is their end organ protection in experimental models of diabetes complications. Although this group of therapeutics are