濃度
100 mg/mL in DMSO
色
colorless to faint yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
parasites
作用機序
DNA synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C14H18N4O3.C10H11N3O3S/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
WZRJTRPJURQBRM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A2487-1ML:
A2487-VAR:
A2487-1ML-PW:
A2487-100MG:
A2487-BULK:
試験成績書(COA)