Merck
A2169
Sigma-Aldrich
3′-アジド-3′-デオキシチミジン
≥98% (HPLC), powder, reverse transcriptase inhibitor
別名:
AZT, ZDV, アジドチミジン, ジドブジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O4
CAS番号:
分子量:
267.24
Beilstein:
3595791
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
3′-アジド-3′-デオキシチミジン, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
113-115 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI Key
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
遺伝子情報
human ... HIVE1(3095)
mouse ... Slc29a1(63959)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3′-アジド-3′-デオキシチミジンは、ウイルスゲノム組み込みを阻害する逆転写酵素阻害剤として[1]、また抗菌剤として抗Salmonella活性を評価するために使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
HIV-1ウイルスに対して活性を示す逆転写酵素インヒビタ-です。
チミジン類似化合物であるアジドチミジン(AZT)は HIV -1ウィルスに対するリバーストランスクリプターゼ阻害剤です。アジドチミジンはCRISPR介在型相同組み換え修復(HDR)の効率を低下させることが知られています。
特徴および利点
この化合物は、ADME Toxの研究に使用するための製品です。その他の主要なADME Tox製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A2169-BULK:
A2169-100MG:
A2169-250MG:
A2169-VAR:
A2169-1G:
A2169-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
L755507 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1362
L755507
Protein overexpression following lentiviral infection of primary mature neutrophils is due to pseudotransduction
Geering B, et al.
Journal of Immunological Methods, 373(1-2), 209-218 (2011)
Primary role of type I interferons for the induction of functionally optimal antigen-specific CD8+ T cells in HIV infection.
Cabral-Piccin, et al.
EBioMedicine, 91, 104557-104557 (2023)
Zahidul Khan et al.
Neuro-oncology, 12(6), 549-558 (2010-02-16)
The prognosis for malignant gliomas remains poor, and new treatments are urgently needed. Targeted suicide gene therapy exploits the enzymatic conversion of a prodrug, such as a nucleoside analog, into a cytotoxic compound. Although this therapeutic strategy has been considered
In vitro activities of nucleoside analog antiviral agents against salmonellae.
Sperber S J, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 37(1), 106-110 (1993)
Critically short telomeres derepress retrotransposons to promote genome instability in embryonic stem cells.
Zhao, et al.
Cell discovery, 9, 45-45 (2023)
資料
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
CRISPRゲノム編集における相同組み換え修復(HDR)制御については、さまざまな細胞種でCRISPRによるHDRの効率を高める低分子が特定されています。
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
質問
  1. For the use of this product in cell culture, what would be the best conditions for making stock solutions. Solvent, concentration, filtering, storage temp etc.?
    1 回答
    1. Unfortunately, this product has not been tested for cell culture applications. This compound is soluble at 50 mg/mL in water. For use in cell culture, the stock solution should be filter sterilized. Syringe filter product SLGVR33RS may be of interest. The pharmaceutical literature suggests that the stock solution is stable for 1 day at room temperature and 2 days if refrigerated.
      See the link below to a publication (page 3) regarding the stability of AZT in solution:
      https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/019910s041lbl.pdf