サイズを選択してください
¥13,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥13,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
おすすめの製品
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
mp
157-159 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H11N3O6/c12-2-3-5(14)6(15)7(17-3)11-8(16)10-4(13)1-9-11/h1,3,5-7,12,14-15H,2H2,(H,10,13,16)/t3-,5-,6-,7-/m1/s1
InChI Key
WYXSYVWAUAUWLD-SHUUEZRQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in uridine monophosphate synthase (UMPS) activity assay[2]
- as an antiviral agent to study its inhibition effect and cytotoxic potential on foot and mouth disease virus[3]
- to screen for anticryptosporidial activity[1]
- in the pretreatment of HeLa cells to study its effect on inhibition of cellular uridine synthesis before and during chase with 5-bromouridine 5′-triphosphate (BrUTP)[4]
- as a reference compound for comparing the antiviral activity and cytotoxic activity against viral host cell lines[5]
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1882-1G:
A1882-25G:
A1882-250MG:
A1882-BULK:
A1882-VAR:
A1882-100MG:
A1882-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)