スキップする
B5907
フタル酸ジシクロヘキシル配合過酸化ベンゾイル
suitable for use as a catalyst for electron microscopy. Modified to render it safe in transit.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥5,770
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H10O4
分子量:
242.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Form:
powder
¥5,770
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
powder
contains
50% dicyclohexyl phthalate as stabilizer
reaction suitability
reagent type: oxidant
packaging
vial of 9.9 g
mp
54 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
HistocrylおよびLRホワイトアクリル樹脂と使用するために特別に調製されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
16852128913272262
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
form
powder
form
liquid
form
solid
form
powder
mp
54 °C
mp
-
mp
90-93 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
contains
50% dicyclohexyl phthalate as stabilizer
contains
-
contains
-
contains
-
signalword
Danger
保管分類
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Sens. 1
適用法令
第5類:自己反応性物質 + 有機過酸化物 + 危険等級I + 第一種自己反応性物質
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
B5907-1VL-PW: + B5907-BULK: + B5907-1VL:4548173359298 + B5907-1VL-KC: + B5907-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)