Merck
I8898
Sigma-Aldrich
イベルメクチン
別名:
22,23-ジヒドロアベルメクチンB1, MK-933
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
powder
溶解性
MEK: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
parasites
アプリケーション
agriculture
environmental
作用機序
cell membrane | interferes
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]1(O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C6/CO[C@]7([H])[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)O2)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C48H74O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
InChI Key
AZSNMRSAGSSBNP-XPNPUAGNSA-N
詳細
イベルメクチンはアベルメクチン由来の大環状ラクトンですこれは駆虫剤として機能します。イベルメクチンは胃腸回虫、肺線虫、ダニ、およびシラミに使用されます。これは、オンコセルカ症、糞線虫症、回虫症、およびフィラリア症の治療に使用されます。
アプリケーション
イベルメクチンは、
  • シノラブディス・エレガンスの繁殖力アッセイ、
  • 化合物の生体内局所ダニ駆除剤活性を測定するための幼虫生育試験、
  • ゼブラフィッシュに対するその急性および慢性効果を評価するためのラット、
  • 単包性エキノコックス症を治療するための経皮吸収薬剤注射法、
  • 蛍光検出法による液体クロマトグラフィーに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
神経細胞α7ニコチン性アセチルコリン受容体のポジティブアロステリックモジュレ-タ-で、グルタミン酸-GABAで活性化される塩素イオンチャネルも調節します。
特徴および利点
この化合物は、Merck Sharp & Dohme (MSD) (米国ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
この化合物は、受容体分類およびシグナル変換ハンドブックのアセチルコリン受容体(ニコチン性)ページで特集されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
その他情報
主にイベルメクチン B1a
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I8898-250MG:4548174005729
I8898-1G:4548174005712
I8898-VAR:
I8898-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluation of the toxicity of 2-aminoimidazole antibiofilm agents using both cellular and model organism systems
Stowe SD, et al.
Drug and Chemical Toxicology, 35(3), 310-315 (2012)
R J Martin et al.
International journal for parasitology, 28(6), 849-862 (1998-07-23)
Two of three major types of anthelminitic, the avermectins and the nicotinic agonists, exert their therapeutic effect by an action on ligand-gated membrane ion-channels of nematodes. The avermectins, such as ivermectin, open glutamategated chloride channels which have so far been
Ivermectin used in percutaneous drug injection method for the treatment of liver hydatid disease in sheep
Hokelek M, et al.
Gastroenterology, 122(4), 957-962 (2002)
Ivermectin in human medicine
Ottesen EA and Campbell W
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 34(2), 195-203 (1994)
Hidden in plain sight-multiple resistant species within a strongyle community
McIntyre J, et al.
Veterinary Parasitology (2018)