スキップする
B2185
Bisoprolol hemifumarate salt
≥98% (HPLC), β1-adrenoceptor antagonist, solid
別名:
1-[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol hemifumarate salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥27,500
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥111,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H31NO4 · .5C4H4O4
CAS番号:
分子量:
383.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
¥27,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Bisoprolol hemifumarate salt, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Teva
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2
InChI
1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
VMDFASMUILANOL-WXXKFALUSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
Bisoprolol hemifumarate salt has been used as a β-adrenergic receptor (β-AR) antagonist in cardiac fibrosis mice model.
Biochem/physiol Actions
Bisoprolol hemifumarate is useful in oral formulations due to its high bioavailability. It also shows long elimination half-life.
Cardioselective β1-adrenoceptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Teva. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1075757BP1058Y0000812
Bisoprolol fumarate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1075757
Bisoprolol fumarate
Bisoprolol fumarate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1058
Bisoprolol fumarate
Bisoprolol fumarate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000812
Bisoprolol fumarate
description
≥98% (HPLC), solid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Teva
originator
-
originator
-
originator
-
color
white
color
-
color
-
color
-
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
標的臓器
Heart
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
B2185-10MG: + B2185-50MG: + B2185-BULK: + B2185-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)