A1486
Anti-ATP6AP1 (451-465) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, PBS solution
別名:
Anti-16A, Anti-ATP6IP1, Anti-ATP6S1, Anti-Ac45, Anti-CF2, Anti-VATPS1, Anti-Vacuolar ATP synthase subunit S1 precursor, Anti-XAP3
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
PBS solution
分子量
antigen ~52 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:2,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP6AP1(537)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
A1486-VAR:
A1486-BULK:
A1486-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ