¥13,500
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >50 mg/mL
オーガナイザー
Servier
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2cccc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C15H17NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
YJYPHIXNFHFHND-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR2C(3358) , MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544)
アプリケーション
- to study its effects on adult neurogenesis and hippocampus apoptosis using the stress-induced depression model of rats[1]
- to explore its effects on tau protein phosphorylation and to study its neuroprotective mechanism[2]
- to study its effects on intracellular calcium ([Ca2+]i) signaling in peripheral neurons of rat dorsal root ganglion (DRG) neurons[3]
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A1362-BULK:
A1362-5MG:
A1362-VAR:
A1362-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)