スキップする
SML2262
Ramelteon
別名:
Ramelteon solution, (S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno-[5,4-b]furan-8-yl)ethyl]propionamide, N-[2-[(8S)-1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethyl]propanamide, TAK 375, TAK-375
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
在庫from市川市大町368
¥27,200
¥23,120
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥85,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H21NO2
CAS番号:
分子量:
259.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
¥23,120
単価¥27,200割引15%
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
optical activity
[α]/D -50 to -60°, c = 1.0 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(NCC[C@H]1C(C(CCO2)=C2C=C3)=C3CC1)=O
InChI
1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
YLXDSYKOBKBWJQ-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Ramelteon is a cell penetrant, potent and selective agonist at MT1/MT2 melatonin receptor that exhibits sleep-promoting properties. It is not binding to GABA receptor complex. Ramelteon is an analog of melatonin recently approved to treat insomnia.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML1979SML0911SML0436
Ramelteon
Sigma-Aldrich
SML2262
Ramelteon
FM-381 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1979
FM-381
TAK-779 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0911
TAK-779
BNS-22 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0436
BNS-22
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
optical activity
[α]/D -50 to -60°, c = 1.0 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML2262-BULK: + SML2262-10MG: + SML2262-VAR: + SML2262-50MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)