¥88,900
単価¥127,000割引30%出荷予定日2025年3月28日
おすすめの製品
アッセイ
~96%
品質水準
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(O)cc2OC(=O)c3c(O)cc(O)cc3-c12
InChI
1S/C14H10O5/c1-6-2-7(15)5-11-12(6)9-3-8(16)4-10(17)13(9)14(18)19-11/h2-5,15-17H,1H3
InChI Key
CEBXXEKPIIDJHL-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A1312-VAR:
A1312-1MG:
A1312-5MG:
A1312-BULK:
A1312-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)