スキップする
E5286
Enniatin B1
From Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC), Pdr5p inhibitor
別名:
2-(N-メチル-L-イソロイシン) Enniatin B, 3-ブタン-2-イル-4,10,16-トリメチル-6,9,12,15,18-ペンタ(プロパン-2-イル)-1,7,13-トリオキサ-4,10,16-トリアザシクロオクタデカン-2,5,8,11,14,17-ヘキサオン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥46,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C34H59N3O9
CAS番号:
分子量:
653.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
¥46,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Enniatin B1, from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
biological source
Gnomonia errabunda
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(C(C(=O)OC(C(=O)N(C(C(=O)OC(C(=O)N(C(C(=O)OC(C1=O)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(CC)C)C
InChI
1S/C34H59N3O9/c1-16-22(12)25-34(43)46-27(20(8)9)30(39)36(14)23(17(2)3)32(41)44-26(19(6)7)29(38)35(13)24(18(4)5)33(42)45-28(21(10)11)31(40)37(25)15/h17-28H,16H2,1-15H3
InChI key
UQCSETXJXJTMKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Enniatin B1 has been used as a mycotoxin in the cell viability assay of primary porcine brain capillary endothelial cells (PBCEC) and human brain microvascular capillary cells (HBMEC).[1] It has also been used as an analytical standard in mass spectrometry measurements.
Biochem/physiol Actions
エンニアチン類は、Gnomonia errabundaおよびいくつかのフサリウム(Fusaria)種によって産生されるシクロヘキサデプシペプチドマイコトキシンのグループで、植物毒性、抗菌性、殺虫性活性があります。エンニアチン類は、細胞膜に取り込まれ、二量体構造を形成し、膜(特にミトコンドリア膜)を横断して一価のイオンを輸送することによって、イオン透過孔として機能し、酸化的リン酸化の脱共役に影響します。エンニアチン類はヒト癌細胞に対して細胞毒性作用を有することが示されています。さらに、H4IIE肝細胞癌細胞をエンニアチン類とともにインキュベートすると、ERK(p44/p42)のリン酸化の低下が強くみられました。エンニアチンBおよびB1は、出芽酵母(Saccharomyces cerevisiae)由来の多剤耐性輸送体Pdr5pを阻害することから、薬物耐性患者の場合に有益である可能性が示唆されています。
エンニアチン類は、植物毒性、抗菌性、殺虫性活性を有するシクロヘキサデプシペプチドマイコトキシンで、イオン透過孔として機能します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
E5411E9661E5161
Enniatin B1 from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E5286
Enniatin B1
Enniatin B from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E5411
Enniatin B
Enniatin A from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E9661
Enniatin A
Enniatin A1 from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E5161
Enniatin A1
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)