由来生物
fungus (Alternaria tenuis)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CC1NC(=O)C(C)N(C)C(=O)CNC(=O)\C(=C/c2ccccc2)N(C)C1=O
InChI
1S/C22H30N4O4/c1-14(2)11-17-22(30)26(5)18(12-16-9-7-6-8-10-16)21(29)23-13-19(27)25(4)15(3)20(28)24-17/h6-10,12,14-15,17H,11,13H2,1-5H3,(H,23,29)(H,24,28)/b18-12-/t15-,17-/m0/s1
InChI Key
SIIRBDOFKDACOK-LFXZBHHUSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T8019-VAR:
T8019-250UG:
T8019-250UG-PW:
T8019-1MG:
T8019-BULK:
T8019-1MG-PW:
試験成績書(COA)