Merck
A1135
Sigma-Aldrich
9-アミノアクリジン 塩酸塩 水和物
≥98%
別名:
Aminacrine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
230.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98%
SMILES記法
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1135-5G:
A1135-25G:
A1135-BULK:
試験成績書(COA)