製品名
ポンソーS, BioReagent, suitable for electrophoresis
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
色
red to very dark red
溶解性
H2O: 1 mg/mL
&ε; (減衰係数)
≥330000 at 518-522 nm in deionized water at 0.015 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChI Key
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P3504-50G:
P3504-10G:
P3504-100G:
P3504-H:
P3504-VAR:
P3504-BULK:
P3504-2KG:
P3504-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)