リコンビナント
expressed in mouse cell line
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DI-22, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:10,000 using using 20 μg/ml of purified digoxin-BSA for coating and pNPP substrate
direct ELISA: 1:6,000 using using 10 μg/ml of digoxigenin-transferrin for coating and pNPP substrate
dot blot: 1:20,000 using digoxigenin-labeled biomolecules (chemiluminescent)
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A1054-VAR:
A1054-BULK:
IXO97684:
A1054-.5ML:
A1054-.2ML:
試験成績書(COA)