アッセイ
>98% (NMR)
品質水準
使用法
sufficient for 50 blots (10 cm x 10 cm each)
包装
kit of 1 (5 components)
メーカー/製品名
Roche
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
hybridization: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
−20°C
詳細
DIG発光検出キットは、ナイロン膜上で発光物質を用いる酵素免疫アッセイによるジゴキシゲニン標識核酸の検出に用いられます。非放射性DIGシステムでは、デオキシウリジン三リン酸塩(dUTP)、UTPまたはdidUTPと結合したステロイドハプテンであるジゴキシゲニンを使用して、ハイブリダイゼーションと後続する発光検出のためにDNA、RNAまたはオリゴヌクレオチドに標識付けします。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。 DIGシステムは、放射活性を用いて核酸の標識付けと検出を行う方法に対する、感度が高くコスト効率に優れた代替方法として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する多くの論文が発表されており、もはや放射標識だけがハイブリダイゼーションのためのDNA標識法ではありません。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はさらに安全な化学品として設計されます。 DIGシステムは、放射活性を用いて核酸の標識付けと検出を行う方法に対する、感度が高くコスト効率に優れた代替方法として確立されました。DIGシステムの汎用性を証明する多くの論文が発表されており、もはや放射標識だけがハイブリダイゼーションのためのDNA標識法ではありません。
アプリケーション
DIG発光検出キットは、以下においてDIG標識核酸を高感度で特異的に検出するために使用されています:
- 重要な市販アッセイ
- サザンハイブリッド形成法
- ノーザン解析
- 抗DIG-AP接合と化学発光基質CSPDによるプラークまたはコロニーリフトCSPDを用いた化学発光検出(キットの指示に従ったもの)の感度は放射活性法のものと変わりませんが、ばく露時間ははるかに短くて済みます。
包装
1キットに5構成要素が含まれています。
規格
感度:0.03 pgの相同性DNAまたは0.1 pgの相同性RNAは、<30分の暴露時間後にサザンまたはドットブロットで検出されます。単一コピー遺伝子は、0.3 μgの哺乳類染色体DNAにおいて検出されます。
調製ノート
作用濃度: フロー・サイトメトリー用の0.5 mg/ml
アルカリ・ホスファターゼによるジオキセタンCSPDの酵素を用いた脱りん酸化は、分解して477 nmの光を放出する準安定なフェノラート・アニオンをもたらします。光の放射は、一定の強度が得られるまで時間とともに強くなります。
アッセイ時間
注:遮光して保存してください。
- 保存条件(標準溶液):抗体接合(バイアル3):一旦開封すると、2~8°Cで保存する必要があります
- ブロッキング試薬(ボトル4):2~8°Cの溶液中
- CSPD (バイアル5):頻用する場合は2~8°C。凍結/解凍を繰り返さないでください。
アルカリ・ホスファターゼによるジオキセタンCSPDの酵素を用いた脱りん酸化は、分解して477 nmの光を放出する準安定なフェノラート・アニオンをもたらします。光の放射は、一定の強度が得られるまで時間とともに強くなります。
アッセイ時間
- 免疫学的検出1.5時間
- 信号検出5~30分
注:遮光して保存してください。
その他情報
ライフサイエンス研究用途に限ります。診断用途に使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- DIG-labeled Control DNA 5 µg/ml
- DNA Dilution Buffer
- Anti-digoxigenin-AP antibody, Fab fragments 750 U/ml
- Blocking Reagent
- CSPD 11.6 mg/ml
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flashNot applicable
引火点(℃)
does not flashNot applicable
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Genetics, 203(1), 353-368 (2016-03-28)
In response to replication stress, a phospho-signaling cascade is activated and required for coordination of DNA repair and replication of damaged templates (intra-S-phase checkpoint) . How phospho-signaling coordinates the DNA replication stress response is largely unknown. We employed state-of-the-art liquid
Molecular microbiology, 95(3), 458-471 (2014-11-27)
Echinocandins inhibit β-1,3-glucan synthesis and are one of the few antimycotic drug classes effective against Aspergillus spp. In this study, we characterized the β-1,3-glucan synthase Fks1 of Aspergillus fumigatus, the putative target of echinocandins. Data obtained with a conditional mutant
DNA Replication Stress Phosphoproteome Profiles Reveal Novel Functional Phosphorylation Sites on Xrs2 in Saccharomyces cerevisiae.
Genetics, 203(1), 353-368 (2016)
Circulation research, 117(10), 884-890 (2015-09-18)
Circular RNAs (circRNAs) are noncoding RNAs generated by back splicing. Back splicing has been considered a rare event, but recent studies suggest that circRNAs are widely expressed. However, the expression, regulation, and function of circRNAs in vascular cells is still
Circ-ZNF609 is a circular RNA that can be translated and functions in myogenesis.
Molecular Cell, 66(1), 22-37 (2017)
資料
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。