由来生物
sheep
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized
包装
pkg of 200 μg
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG
保管温度
2-8°C
詳細
ジゴキシゲニンで標識したプローブは、放射性プローブと同等以上の感度を有します。迅速な検出が可能で、有害性が低く、長期保存が可能です。[1]
ジゴキシゲニンは核酸標識や検出システムにおいて使用されるハプテンです。[2]
特異性
ジゴキシゲニン及びジゴキシンに特異的なヒツジ由来のポリクローナル抗体です。ヒトエストロゲンやアンドロゲンなど他のステロイドとの交差反応性はありません。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Na+、Mg2+、およびATP存在下で、ジゴキシゲニンはナトリウムポンプを阻害します。[7]
調製ノート
作業濃度:抗体の作業濃度は用途と基質により異なります。以下の濃度を参考にしてください:
標準溶液:コーティング用:PBS(リン酸緩衝生理食塩水)、pH 7.4
- ELISA:コーティング:2~4 μg/mL
- 免疫組織細胞化学:0.5~2 μg/mL
- In situハイブリダイゼーション:0.2~0.4 μg/mL
- ウエスタンブロット:0.5~2 μg/mL
標準溶液:コーティング用:PBS(リン酸緩衝生理食塩水)、pH 7.4
ジゴキシゲニンで免疫後、ヒツジのIgGをイオン交換クロマトグラフィーで精製し、免疫吸着により特異的IgGを分離しました。
再構成
1 mL PBSを加えて最終濃度200 μg/mLにします。
アナリシスノート
ヒトエストロゲン(例:エストラジオール)、アンドロゲン(例:テストステロン)など他のステロイドとの交差反応性はありません。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Affinity Labeling of a Sulfhydryl Group in the Cardiacglycoside Receptor Site of Na+/K+?ATPase by N?Hydroxysuccinimidyl Derivatives of Digoxigenin.
European Journal of Biochemistry, 227(1?2), 61-67 (1995)
PloS one, 7(5), e38156-e38156 (2012-06-14)
In the mouse zygote, DNA methylation patterns are heavily modified, and differ between the maternal and paternal pronucleus. Demethylation of the paternal genome has been described as an active and replication-independent process, although the mechanisms responsible for it remain elusive.
Aging, 12(14), 14490-14505 (2020-07-22)
Cardiac arrest (CA) is the leading cause of death around the world. Survivors after CA and cardiopulmonary resuscitation (CPR) develop moderate to severe cognitive impairment up to 60% at 3 months. Accumulating evidence demonstrated that long non-coding RNAs (lncRNAs) played
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(30), 17775-17784 (2020-07-17)
DNA mismatch repair (MMR), the guardian of the genome, commences when MutS identifies a mismatch and recruits MutL to nick the error-containing strand, allowing excision and DNA resynthesis. Dominant MMR models posit that after mismatch recognition, ATP converts MutS to
Biosensors & bioelectronics, 63, 117-123 (2014-07-30)
We describe a proof-of-principle, immune sandwich assay in which immune complexes link micron-size beads via DNA tethers to a sensor surface. The number of tethered beads, counted using low-magnification microscopy, provides a measure of the concentration of analyte. The prototype
資料
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.