安全性情報
T4904
Supelco
トリス-グリシンバッファー 10×濃度
別名:
running buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥19,000
¥19,000
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥19,000
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41105323
NACRES:
NA.25
¥19,000
在庫あり詳細
無菌性
0.2 μm filtered
品質水準
その他の活性
Protease, none detected
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリス-グリシンバッファー 10×濃度は、ウエスタンブロット法用のトランスファーバッファーとして使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
ウエスタンブロット法及びゲル電気泳動用。トリス-グリシンバッファーは、最も一般的なウェットトランスファー用のタンパク質トランスファーバッファーであるトリス-グリシン-メタノールトランスファーバッファーの調製用に用いられます。 メタノールは、トランスファー中のゲルの膨張を防ぎ、ニトロセルロースとタンパク質の結合を強化します。10× トリス-グリシンバッファーをメタノールと水で 1× に希釈して、25 mMトリス、192 mMグリシン、20%メタノール含有溶液とします。 ウェットトランスファーユニットの電極線がカバーされ、ゲル、メンブラン、ブロッティングペーパーが浸るように、十分な量のトランスファーバッファーを使用します。
その他情報
0.25 Mトリス, 1.92 Mグリシン, pH 約8.3。
メタノ-ル不含です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T4904-VAR:
T4904PROC:
T4904-1L:
T4904-BULK:
T4904-PH:
T4904-1L-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Multiple tandem epitope tagging for enhanced detection of protein expressed in mammalian cells.
Zhang L, et al.
Molecular Biotechnology, 19, 313-321 (2001)
Immunoblotting and dot blotting.
D I Stott
Journal of immunological methods, 119(2), 153-187 (1989-05-12)
H Towbin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 76(9), 4350-4354 (1979-09-01)
A method has been devised for the electrophoretic transfer of proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets. The method results in quantitative transfer of ribosomal proteins from gels containing urea. For sodium dodecyl sulfate gels, the original band pattern was
プロトコル
SDSポリアクリルアミドゲルからニトロセルロースシートへのタンパク質の電気泳動転写を説明したさまざまなブロット手順のワークフローステップを含むウェスタンブロットプロトコル。イムノブロッティングプロトコルとしても知られています。
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.