製品名
L-チロシン 塩酸塩, ≥98% (TLC)
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI Key
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... GRIN2C(14813)
rat ... GRIN2C(24411)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T2006-250MG:
T2006-5G:
T2006-VAR:
T2006-25G:
T2006-1G:
T2006-10G:
T2006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)