APIファミリー
metyrosine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C[C@](N)(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI Key
NHTGHBARYWONDQ-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
human ... TH(7054)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Metyrosine Capsules
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1443205-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ