Merck
NA1111
Sigma-Aldrich
GenElute ゲル抽出キット
sufficient for 70 purifications
別名:
GenElute ゲル抽出キット, 直鎖DNAの迅速精製
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥24,600
¥24,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥24,600
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
¥24,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
使用法
sufficient for 70 purifications
テクニック
DNA purification: suitable
保管温度
15-25°C
詳細
GenEluteゲル抽出キットは、標準的アガロースゲルまたは低融点アガロースゲルから直鎖およびプラスミドDNA断片が迅速に精製されるように設計されています。このキットは、ポリアクリルアミドゲルからDNAを精製するためにも使用可能です。DNAの代表的な回収率は、最大80%です。各カラムは、最大3.5 gのアガローススライスから得られた最大10 μgのDNAに結合することができます。
アプリケーション
GenEluteゲル抽出キットが、アガロースゲルからDNA断片を精製するのに使用されます。[1][2][3]
単離されたDNAは、さまざまな下流アプリケーション、例えば、配列決定、PCR、制限酵素消化、クローニング、および標識等に適します。
特徴および利点
  • 最大10 μgのDNAと結合
  • 回収率最大80%
  • 1カラム当たり最大3.5 gが処理可能
  • TAEまたはTBE緩衝液において標準的アガロースおよび低融点アガロースの両方に適合。
原理
GenEluteゲル抽出キットでは、シリカ結合技術とスピンまたは真空カラムフォーマットの利便性が組み合わされています。 目的とするDNA断片がアガロースゲルのスライスから抽出され、シリカメンブレンに結合します。 混入物が単純なスピンまたは減圧洗浄により除去されます。結合したDNAは次に溶出されます。
精製されたDNAは、さまざまな下流アプリケーション、例えば、自動化されたDNA配列決定、PCR、制限酵素消化、クローニング、および標識等に適します。
GenEluteゲル抽出キットでは、シリカ結合技術とスピンまたは真空カラムフォーマットの利便性が組み合わされています。目的とするDNA断片は、アガロースゲルのスライスを可溶化することにより抽出されます。 ゲル可溶化溶液は、TBEまたはTAE緩衝液内で泳動したゲルから得られたアガロースゲルスライスを溶解します。抽出されたDNA断片は、ゲル可溶化溶液の存在下でシリカメンブレンに選択的に吸着します。混入物が単純なスピンまたは減圧洗浄により除去されます。最終的に、結合したDNAはトリス緩衝液中に溶出されます。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
推奨
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Margaret A Owegi et al.
The Journal of biological chemistry, 281(40), 30001-30014 (2006-08-08)
Vacuolar proton-translocating ATPase pumps consist of two domains, V(1) and V(o). Subunit d is a component of V(o) located in a central stalk that rotates during catalysis. By generating mutations, we showed that subunit d couples ATP hydrolysis and proton
Karen Olsson-Francis et al.
Applied and environmental microbiology, 76(7), 2115-2121 (2010-02-16)
Many cyanobacteria are known to tolerate environmental extremes. Motivated by an interest in selecting cyanobacteria for applications in space, we launched rocks from a limestone cliff in Beer, Devon, United Kingdom, containing an epilithic and endolithic rock-dwelling community of cyanobacteria
Prolactin inhibits a major tumor-suppressive function of wild type BRCA1.
Chen KH and Walker Am
Cancer Letters, 375(2), 293-302 (2016)
Vernon K Ward et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(26), 11050-11055 (2007-06-22)
Noroviruses are the major cause of nonbacterial gastroenteritis in humans. These viruses have remained refractory to detailed molecular studies because of the lack of a reverse genetics system coupled to a permissive cell line for targeted genetic manipulation. There is
Cassandra M Barrett et al.
International journal of molecular sciences, 21(2) (2020-01-18)
A persistent challenge for mammalian cell engineering is the undesirable epigenetic silencing of transgenes. Foreign DNA can be incorporated into closed chromatin before and after it has been integrated into a host cell's genome. To identify elements that mitigate epigenetic
プロトコル
The GenElute Gel Extraction kit is designed for the rapid purification of 50 bp to 10 kb linear DNA fragments and plasmids from standard or low-melting agarose gels.