product name
7-エチル-10-ヒドロキシカンプトテシン, ≥98% (HPLC), powder
由来生物
Artemisia annua
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC2=C(CC)C(C3)=C(N=C2C=C1)C(N3C4=O)=CC5=C4COC([C@]5(O)CC)=O
InChI
1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
InChI Key
FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
アプリケーション
- Enterovirus 71 (EV71) (H)感染を阻止するために
- 膵臓腺癌細胞の化学感受性をスクリーニングするために
- ATP結合カセット(ABC)輸送体により、多剤耐性(MDR)を逆転させる能力を研究するための化学物質として
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Gastro-intestinal system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H0165-VAR:
H0165-BULK:
H0165-10MG:
H0165-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化グラフェンおよび還元型酸化グラフェンの応用についてご紹介します。アルドリッチではさまざまなタイプのグラフェン(グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなど)製品を販売しております。
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.