Merck
F7250
Sigma-Aldrich
フルオロセインイソチオシアナート, アイソマー I
≥90% purity (HPLC), powder
別名:
FITC, フルオレセイン 5-イソチオシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H11NO5S
CAS番号:
分子量:
389.38
Beilstein:
1407295
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
フルオロセインイソチオシアナート, アイソマー I, suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
orange to dark orange
mp
>360 °C (lit.)
溶解性
acetone: 1 mg/mL
蛍光検出
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
適合性
suitable for protein labeling
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI Key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルオレセインイソチオシアネート(FITC)は、黄橙色を呈し、495 nmに吸収極大を示します。これは、励起すると525 nmに黄緑色の最大発光を示します。
また、アミン基を介してタンパク質に蛍光標識を付けるために広く使用されています。イソチオシアネート基は、タンパク質のアミノ末端および第一級アミンと反応します。抗体やレクチンなどタンパク質の標識に使用されています。
フルオレセインイソチオシアネート異性体Iは、接触感作物質として提案されています。
アプリケーション
タンパク質とペプチドのミクロシークエンシング(HPLC)
生物学的用途には、タンパク質の蛍光標識試薬、タンパク質追跡用の蛍光試薬、および病原体を迅速に同定するための蛍光抗体法の試薬としての使用などがあります。これは、それらのキャピラリー電気泳動(CE)測定時に、ヒト尿中のアンフェタミン、メタンフェタミン、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンおよびP-フェニルエチルアミンの誘導体化試薬として使用される場合があります。これは、蛍光抗体の調製に使用される場合があります。また、in vitro感作試験に使用されました。
タンパク質のFITC標識試薬; タンパク質とペプチドのマイクロシ-クエンス(HPLC)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F7250-100MG:
F7250-2MG:
F7250-500MG:
F7250-50MG:
F7250-5G:
F7250-250MG:
F7250-1G:
F7250-50MG-KC:
F7250-VAR:
F7250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Ramseier et al.
Electrophoresis, 19(16-17), 2967-2975 (1998-12-31)
Amines can easily be derivatized with fluorescein isothiocyanate isomer I (FITC) and analyzed by capillary electrophoresis (CE) using alkaline buffers with or without dodecyl sulfate micelles. This paper reports the CE analysis of FITC-derivatized amphetamine, methamphetamine, 3,4-methylenedioxymethamphetamine and beta-phenylethylamine in
Structural mechanisms of acute VEGF effect on microvessel permeability.
Fu BM and Shen S
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 284, H2124-H2124 (2003)
Chromatographically pure fluorescein and tetramethylrhodamine isothiocyanates.
L C FELTON et al.
Analytical biochemistry, 2, 178-180 (1961-04-01)
Test of a two-pathway model for small-solute exchange across the capillary wall.
Fu BM
The American Journal of Physiology, 274, H2062-H2062 (1998)
S E Macatonia et al.
Immunology, 59(4), 509-514 (1986-12-01)
Lymph node cells taken 24 hr after skin-painting mice with the contact sensitizer fluorescein isothiocyanate (FITC) induce delayed-type hypersensitivity in recipient mice. Skin-painting increased the number of dendritic cells (DC) in the draining lymph nodes without significantly changing the number
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.