Merck
F2456
Sigma-Aldrich
フルオロセイン(遊離酸)
Fluorescein (free acid)
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
Dye content 95%, Powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 G
¥6,090
100 G
¥10,900
500 G
¥40,700
¥6,090
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 G
¥6,090
100 G
¥10,900
500 G
¥40,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12O5
CAS番号:
分子量:
332.31
カラーインデックス番号:
45350:1
Beilstein:
94324
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥6,090
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
フルオロセイン(遊離酸), Dye content 95 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 95%
テクニック
titration: suitable
orange to red-brown
mp
320 °C (lit.)
λmax
496 nm
&ε; (減衰係数)
≥12000 at 282-286 nm
≥39000 at 236-240 nm
≥70000 at 488-492 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
InChI Key
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルオレセイン(遊離酸、C.I. 45350)はキサンテン色素です。[1]フルオレセイン(遊離酸)分子は2つの部分に分けられます。一方にフルオロフォアとして働くキサンテン部分が含まれ、もう一方に蛍光制御部分であるベンゼン部分があります。
アプリケーション
フルオレセイン(遊離酸)は、多くの生細胞や組織の蛍光染色および追跡用として広く使用されています。毛細胆管の運動性を研究するマーカーにも適しています。臨床応用としては、眼表面の評価や、悪性神経膠腫の正確な外科的切除のための、血液脳関門を欠く脳領域の輪郭評価などがあります。フルオレセイン血管造影は、網膜の血液供給変化の観察に有用です。またフルオレセインは、サケの腸透過性を分析する生理学的トレーサーとしても機能し(Schep et al., 1998)、さらに眼房水の流れの蛍光光度測定にも使用されます。量子収量標準として広く採用されています。
フルオレセイン(遊離酸)は、網膜撮像において染色剤として使用されています。[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2456-100G:
F2456-VAR:
F2456-500G:
F2456-2.5G:
F2456-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tasuku Ueno et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(43), 14079-14085 (2004-10-28)
Rational design strategies based on practical fluorescence modulation mechanisms would enable us to rapidly develop novel fluorescence probes for target molecules. Here, we present a practical and general principle for modulating the fluorescence properties of fluorescein. We hypothesized that (a)
Mi Ju Son et al.
Medicine, 98(29), e16527-e16527 (2019-07-25)
Several studies have found that obesity is associated with atopic dermatitis (AD); however, the mechanisms underlying the association are largely unknown. This study aims to assess the association of AD with obesity in the Korean population and verify its mechanism
Han Liu et al.
Journal of ethnopharmacology, 241, 111975-111975 (2019-05-30)
Danhong Huayu Koufuye (DHK), a compound traditional Chinese medicine, is composed of Salvia miltiorrhiza radix (Salvia miltiorrhiza Bge.), Angelicae Sinensis radix (Angelicae Sinensis (Oliv.) Diels.), Chuanxiong rhizoma (Ligusticum chuanxiong Hort.), Persicae semen (Prunus persica (L.) Batsch), Carthami flos (Carthamus tinctorius
Cunyang Wang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109823-109823 (2019-07-28)
Acrylic bone cement (ABC) has been used as a grouting agent in joint replacement surgery for over 50 years. In particular, ABC is irreplaceable for high-load joint replacement such as total hip joint replacements (THJRs) and total knee joint replacements because
Karen A Fisher et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 9(23), 5873-5878 (2003-12-16)
The uptake of the three species of the drug model fluorescein (fluorescein sodium salt (FNa), fluorescein free acid (F), and fluorescein diacetate (FDA)) by zeolite NaX and the mesoporous zeotype MCM-41 was investigated as well as their release rates into
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. Brown University Providence RI
    • 1件のレビュー
    • 4件の投票
    星1/5個です。
    new product not working when the old one did
    This product didn't work. i was wondering if we could be a credit or reimbursed?
    We have used this in the last (lot# BCCD8787) and it worked but the new one we got (BCCH4248) didn't.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
    1. Sigma-Aldrich Corporationからの回答:
      Thank you for taking the time to leave a review. We are sorry to hear that your experience did not meet expectations. Our Customer Service team has reached out to you in effort to resolve this issue. We apologize for any inconvenience this may have caused.