Merck
DUO92010
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Probemaker MINUS
別名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥124,000
¥124,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥124,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥124,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品種目
Duolink®
品質水準
テクニック
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織染色(IHC)アッセイまたは免疫細胞染色(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を確認してください。Duolink® in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織 (新鮮または凍結)への使用に適しています。細胞の最小数は不要です。
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
完全なDuolink® PLA in situ実験を行うには、2つのターゲットエピトープを認識する2つの一次抗体(PLA、IHC、ICCまたはIFで検証済み)が必要です。その他の必要な試薬は、異なる種由来の一対のPLAプローブ(1つはPLUS、1つはMINUS)、検出試薬、洗浄バッファー、およびマウント剤などです。分析は免疫蛍光アッセイ標準装置を用いて行います。HRPは明視野検出にも利用できます。
特異性
Duolink® In Situ Probemakerは、特定のアッセイ要件に合わせてお客様独自のPLAプローブを作成できるようにし、お客様の可能性をさらに拡大します。
  • ホモダイマーの研究
  • 同じ種由来の2つの一次抗体を用いたタンパク質間相互作用の研究
  • あらゆる種に由来する一次抗体を用いたタンパク質間相互作用の研究
Duolink® In Situ Probemaker PLUSとMINUSを使用すると、素早く便利な手順でPLUSとMINUSのオリゴアームをお客様の抗体に直接接合させるだけで済みます。これは、独自の能力を提供するだけでなく、Duolink® In Situアッセイを行う上で、お客様の一次抗体はどの種に由来していてもよいことを意味します。
アプリケーションノート
接合される抗体の濃度は1 mg/mLでなければなりません。20 mLを超える容量は接合に使用しないでください。抗体はアミンフリーのバッファー、望ましくはPBS中になければなりません。バッファーは無担体とすべきですが、0.1%までのBSA、5%までのトレハロース、および0.02%までのアジ化ナトリウムを含んでいても構いません。
  • 2つに分割したモノクローナル抗体の1つを用いてホモダイマーを研究します。1つはPLUSオリゴで、もう1つはMINUSオリゴで標識します。
  • 同一種に由来する抗体を使用します。タンパク質間相互作用、タンパク質修飾または単一タンパク質は、同じ種に由来する2つの一次抗体を用いて研究します。抗体のうちの1つはPLUSオリゴで、もう1つはMINUSオリゴで標識します
  • いずれかの種に由来する抗体を使用します。マウス、ウサギまたはヤギ以外の種由来の一次抗体を一方または両方に使用してタンパク質間相互作用、タンパク質修飾または単一タンパク質を研究します。お客様の二次抗体の1つはPLUSオリゴで、もう1つはMINUSオリゴで標識します。あるいは、標識付けされた1つの二次抗体と標準の二次Duolink® In Situ PLAプローブを組み合わせます。
特徴および利点
  • 過剰発現や遺伝子操作は不要
  • 高い特異性(偽陽性の減少)
  • ローリング・サークル増幅による単一分子感受性
  • 相対定量化が可能
  • 特別な装置は不要
  • FRETより迅速かつ簡単
  • co-IPより精度が向上
  • すぐに公表できる結果
構成
この製品は、
  • Duolink® In SituオリゴヌクレオチドMINUS – 20 μgの抗体の一接合のための凍結乾燥活性化済みMINUSオリゴヌクレオチドのバイアル1本
  • 接合緩衝液 – 接合反応用緩衝液
  • 停止試薬 – 接合反応を停止させる
  • 保管溶液 – 調製したPLAプローブ(接合された抗体)を保存するための緩衝液
  • 20xアッセイ試薬 – 実験者が最適化した抗体希釈剤に加える試薬
  • ブロッキング溶液 – Duolinkで染色する前に試料をブロックする®In Situ
  • PLAプローブ希釈剤 – PLAプローブ(接合された抗体)を最終アッセイ濃度に希釈するための緩衝液で構成されています
詳細についてはデータシートをご覧ください。
その他情報
Duolink®近接ライゲーション・アッセイ(PLA®)により、固定細胞試料と組織試料でのタンパク質相互作用、翻訳後修飾、および単分子レベルでのタンパク質発現レベルの内在的検出が可能になります。
Duolink®In Situ Probemaker Protocolに従って、Duolink®In Situ Probemaker PLUSとMINUSを使用します。この製品は、使用する検出試薬によってDuolink®In Situ Fluorescence ProtocolDuolink®In Situ Brightfield Protocolのどちらにも適用できます。詳細については、「お客様自身の(PLA®)プローブを作成する」をご覧ください。
弊社のDuolink® PLAリソース・センターにアクセスし、Duolink®の実験、用途、トラブルシューティングなどの実行方法に関する情報を入手してください。
法的情報
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Foivos-Filippos Tsokanos et al.
The EMBO journal, 35(10), 1058-1076 (2016-03-19)
Amino acids regulate TOR complex 1 (TORC1) via two counteracting mechanisms, one activating and one inactivating. The presence of amino acids causes TORC1 recruitment to lysosomes where TORC1 is activated by binding Rheb. How the absence of amino acids inactivates
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
Lan Dan et al.
Haematologica, 97(4), 551-559 (2011-12-31)
Inhibitors of nicotinamide phosphoribosyltransferase have recently been validated as therapeutic targets in leukemia, but the mechanism of leukemogenic transformation downstream of this enzyme is unclear. Here, we evaluated whether nicotinamide phosphoribosyltransferase's effects on aberrant proliferation and survival of myeloid leukemic
Jean Philippe Arnault et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 18(1), 263-272 (2011-11-19)
The emergence of skin tumors in patients treated with sorafenib or with more recent BRAF inhibitors is an intriguing and potentially serious event. We carried out a clinical, pathologic, and molecular study of skin lesions occurring in patients receiving sorafenib.
Melanie Spears et al.
The Journal of pathology, 227(4), 481-489 (2012-03-21)
The PI3K/Akt signal transduction pathway plays an important role in cancer progression and cell survival. Akt activation is associated with poor outcome in endocrine-treated breast cancer, whereas high levels of cytoplasmic Akt2 are associated with an improved overall survival. Proximity
資料
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Duolink™アッセイプロトコルの準備・セットアップ・実施にあたり考慮すべき事項
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
実験のTips & Tricks、FAQ、基本的なトラブルシューティングなどのサポート情報。
プロトコル
Duolink® kits use in situ PLA® technology for accurate quantification of individual proteins, interactions, and modifications in cells and tissue.
関連コンテンツ
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
近接ライゲーションアッセイを用いたタンパク質間相互作用、翻訳後修飾、低発現タンパク質の検出、定量および可視化などの応用例