Merck
DUO92013
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ検出試薬FarRed
別名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
製品種目
Duolink®
テクニック
proximity ligation assay: suitable
蛍光検出
λex 644 nm; λem 669 nm (Cyanine 5, Zeiss Filter set 50)
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Duolink® In Situ検出試薬Far Redには、結合したPLA®プローブの増幅及び検出の実行に必要な全てのDuolink In Situ試薬が含まれます。検出プローブには、Cy®5と同じフィルターを用いて可視化されるフルオロフォア(lex=644 nm、lem=669 nm)が含まれます。Duolink In Situ試薬を用いて行う実験では、固定化細胞や組織試料において、単一分子レベルでタンパク質相互作用、タンパク質発現量、翻訳後修飾を検出し、可視化することができます。
アプリケーション
Duolink®近接ライゲーションアッセイ(PLA®では、固定化細胞や組織試料において、タンパク質相互作用、翻訳後修飾、タンパク質発現量を単一分子レベルで内因的に検出することができます。
本製品をご使用の際は、Duolink® In Situ Fluorescence Protocolに従ってください。簡略説明書一式も利用可能です。
Duolink®実験の方法、アプリケーション、トラブルシューディングなどに関する情報につきましては、弊社Duolink® PLA リソースセンターをご確認ください。
完全なDuolink® PLA in situ 実験を実施するためには、2つのターゲット抗原を認識する2つの一次抗体が必要です(PLA、IHC、ICC又はIFで使用可能)。他の必要な試薬には、異なる種由来の PLA プローブのペア(PLUS 及び MINUS)、検出試薬、洗浄バッファー、及び封入剤が含まれます。一次抗体は、Duolink® PLAプローブとして、同じ種に由来する必要があることに注意してください。分析は標準の免疫蛍光分析装置を用いて行います。
特異性
FarRed蛍光検出試薬は、多くの場合シアニン5フィルターとともに使用されます。
アプリケーションノート
異なる種に由来する2つの一次抗体が必要です。お手元の一次抗体(IgG-クラス、モノ又はポリクローナル)を、標準的な免疫蛍光法(IF)、免疫組織化学(IHC)又は免疫細胞化学(ICC)アッセイでテストし、最適な固定化、ブロッキング、及びそれらの条件を決定してください。Duolink® In Situ試薬は、固定化細胞、サイトスピン細胞、スライド上の増殖細胞、ホルマリン固定、パラフィン包埋(FFPE)、又は組織(生又は凍結)での使用に適しています。必要最小細胞数はありません。
弊社にお申し付けください。カスタムサービスプログラムに関する詳細をご覧になり、目的のDuolink®プロジェクトを促進してください
完全な Duolink®製品リストを見る
特異性
FarRed蛍光検出試薬は、多くの場合シアニン5フィルターとともに使用されます。
アプリケーションノート
異なる種に由来する2つの一次抗体が必要です。ご使用になる一次抗体(IgGクラス、モノまたはポリクローナル)を標準免疫蛍光(IF)アッセイ、免疫組織染色(IHC)アッセイまたは免疫細胞染色(ICC)アッセイで検査し、最適な固定、ブロッキングおよび力価の条件を確認してください。Duolink® in situ試薬は、固定細胞、サイトスピン細胞、スライド上で増殖した細胞、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)切片、または組織 (新鮮または凍結)への使用に適しています。細胞の最小数は不要です。
私たちはお客様と協力して作業します。私たちのカスタム・サービス・プログラムに対する理解が深まると、お客様のDuolink®プロジェクトが加速されます。
Duolink®全製品のリストをご覧ください。
特徴および利点
  • 過剰発現や遺伝子操作が不要
  • 高い特異度(少しの偽陽性)
  • ローリングサークル増幅による1分子感度
  • 相対定量が可能
  • 特別な装置が不要
  • FRETよりも迅速でシンプル
  • 共免疫沈降法(Co-IP)よりも正確性が向上
  • 論文に使用できる結果
構成
  • 5×ライゲーション ― PLAプローブにハイブリダイズするオリゴヌクレオチドと、ライゲーションに必要な、リガーゼを除く全ての成分が含まれます
  • 1×リガーゼ(1ユニット/μL)
  • 1×ポリメラーゼ(10ユニット/μL)
  • 5×Amplification FarRed ― ローリングサークル増幅(RCA)に必要な、ポリメラーゼを除く全ての成分が含まれます。RCA産物にハイブリダイズする、フルオロフォアで標識されたオリゴヌクレオチドプローブも含まれます。
さらに詳しい情報につきましてはデータシートをご参照ください。
検出キットに
一次抗体、PLAプローブ、洗浄バッファー、封入剤は含まれていません。
調製ノート
保存と安定性:成分は–20℃で保存してください。酵素はつねに冷却し(-20℃)、冷凍庫から取り出す際には凍結ブロックを使用してください。
法的情報
Cy is a registered trademark of Cytiva
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Profiling of protein?protein interactions via single-molecule techniques predicts the dependence of cancers on growth-factor receptors.
Lee H W, et al.
Nature Biomedical Engineering, 2(4), 239-239 (2018)
Oliver Werz et al.
Nature communications, 9(1), 59-59 (2018-01-06)
Proinflammatory eicosanoids (prostaglandins and leukotrienes) and specialized pro-resolving mediators (SPM) are temporally regulated during infections. Here we show that human macrophage phenotypes biosynthesize unique lipid mediator signatures when exposed to pathogenic bacteria. E. coli and S. aureus each stimulate predominantly
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Kan V Lu et al.
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
Michaela Graf et al.
Human reproduction (Oxford, England), 26(1), 59-66 (2010-11-30)
Dysfunction of cellular processes in the testes can lead to infertility, tumourigenesis or other testicular disorders. 14-3-3 proteins are known to play pivotal roles in cellular communication, signal transduction, intracellular trafficking, cell-cycle control, transcription and cytoskeletal structure and have been
資料
細胞および組織中のタンパク質の免疫蛍光検出プロトコル
近接ライゲーションアッセイ技術の仕組みと、EGFによるEGFR-HER2二量体化のin situ検出を確認できるタンパク質間相互作用コントロールキットの仕組みについてご紹介します
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
すべて表示
プロトコル
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
このページでは、蛍光顕微鏡観察のためのDuolink™ In Situの簡易プロトコルを紹介しています。