グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
溶解性
methanol: soluble
適合性
suitable for substrate for β-galactosidase
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
CHRVKCMQIZYLNM-HTOAHKCRSA-N
アプリケーション
原理
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8931-25MG:
B8931-VAR:
B8931-BULK:
試験成績書(COA)