Merck
10884308001
Roche
CPRG
Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside
別名:
クロロフェノールレッド-β-D-ガラクトピラノシド, クロロフェノール・レッド-β-d-ガラクトピラノシド, CPRG, クロロフェノールレッド-β-D-ガラクトシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥18,800
¥18,800
出荷可能日2025年4月23日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥18,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H22Cl2O10S
CAS番号:
分子量:
585.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
¥18,800
出荷可能日2025年4月23日詳細
品質水準
アッセイ
96% (HPLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 250 mg
メーカー/製品名
Roche
保管条件
protect from light
pH範囲
6-8
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2Cl)C(=C3/C=CC(=O)C(Cl)=C3)\c4ccccc4S(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C25H22Cl2O10S/c26-15-9-12(5-7-17(15)29)21(14-3-1-2-4-20(14)38(33,34)35)13-6-8-18(16(27)10-13)36-25-24(32)23(31)22(30)19(11-28)37-25/h1-10,19,22-25,28,30-32H,11H2,(H,33,34,35)/b21-12-/t19-,22+,23+,24-,25-/m1/s1
InChI Key
YOUWVNCQJOMMEU-AETRGLENSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロロフェノールレッド-β-D-ガラクトピラノシド(CPRG)は、比色アッセイに一般的に用いられる長波長の色素です。[1]その反応生成物はえんじ色を呈し、水に溶解します。574または578 nmで光学的に評価可能です。
ラベル上の化学式は一ナトリウム塩を示します。
アプリケーション
CPRGは、β-ガラクトシダーゼアッセイの基質として使用されています。[2][3][4]
細胞抽出物中β-Gal活性の比色定量とELISA。[3][5]
生物化学的/生理学的作用
クロロフェノールレッド-β-D-ガラクトピラノシド(CPRG)は、エストロゲン活性を有する可能性があります。[6]
品質
不純物:<0.1%クロロフェノール・レッド
シーケンス
CPRGは異性体の約1:1の混合物です。
調製ノート
作用濃度: 5 mmol/l
保存条件(標準溶液):もどした溶液は2~8°Cで1日間安定です。
保管および安定性
粉末は、-15〜-25℃、乾燥状態で保管します。ストック溶液は、2〜8℃、遮光して保管します。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mallika Ghosh et al.
Bio-protocol, 2(24), e305-e305 (2012-12-20)
Antigen cross presentation is important for effective immune responses to tumors and viral infections. Dendritic cells are professional antigen presenting cells and are unique in their ability to cross-present exogenous antigens on MHC class I molecules and activate antigen specific
Els Vanderperren Wim Demaré Ronny Blust Kris Cooreman Peter Bossier
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 6(5), 375-380 (2001-01-01)
The finding that a variety of chemicals display oestrogenic activity has resulted in the development of in vitro and in vivo assays to assess oestrogenic activity. One such assay, the yeast oestrogen assay (YES) makes use of recombinant yeast cells
Matthias A Fügi et al.
Journal of lipid research, 55(5), 929-938 (2014-03-15)
Sterols are an essential class of lipids in eukaryotes, where they serve as structural components of membranes and play important roles as signaling molecules. Sterols are also of high pharmacological significance: cholesterol-lowering drugs are blockbusters in human health, and inhibitors
Clémence Sicard et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(22), 5395-5403 (2014-06-29)
We report on a new fluorimetric assay for β-galactosidase (β-gal) and faecal coliform bacteria that utilizes a long-wavelength dye, chlorophenol red-β-D-galactopyranoside (CPRG), that has been widely used for colorimetric assays. The novel feature of this new assay is the unexpected
Evan Amalfitano et al.
Nature communications, 12(1), 724-724 (2021-02-03)
Recent advances in cell-free synthetic biology have given rise to gene circuit-based sensors with the potential to provide decentralized and low-cost molecular diagnostics. However, it remains a challenge to deliver this sensing capacity into the hands of users in a