Merck
RES1364C
Sigma-Aldrich
Red-Gal®
別名:
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Rose-Gal, Salmon-Gal
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥8,640
1 EACH
¥13,900
1 EACH
¥41,500
¥8,640
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥8,640
1 EACH
¥13,900
1 EACH
¥41,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16ClNO6
CAS番号:
分子量:
329.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥8,640
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
synthetic
フォーム
powder
テクニック
immunohistochemistry: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](On2ccc3ccc(Cl)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H16ClNO6/c15-8-2-1-7-3-4-16(9(7)5-8)22-14-13(20)12(19)11(18)10(6-17)21-14/h1-5,10-14,17-20H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
CCSMDIRWROWGMP-HTOAHKCRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Product is available in the following packages sizes:
RES1364C-A101X: 25 mg container
RES1364C-A102X: 100 mg container
RES1364C-A103X: 1 gm container
法的情報
Red-Gal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
RES1364C-A102X:
RES1364C-A103X:
RES1364C-A101X:
RES1364C-VAR:
RES1364C-B000R:
RES1364C-A104X:
RES1364C-A105X:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)