Merck
S9811
Sigma-Aldrich
S-Gal®
reagent for selection of recombinant bacterial clones
別名:
3,4-シクロヘキセノエスクレチンβ-D-ガラクトピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥26,300
1 G
¥131,000
¥26,300
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥26,300
1 G
¥131,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O9
CAS番号:
分子量:
394.37
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
¥26,300
出荷予定日2025年5月22日
グレード
for molecular biology
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL
適合性
suitable for β-galactosidase test
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3OC(=O)C4=C(CCCC4)c3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C19H22O9/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)19(28-14)27-13-6-12-10(5-11(13)21)8-3-1-2-4-9(8)18(25)26-12/h5-6,14-17,19-24H,1-4,7H2/t14-,15+,16+,17-,19-/m1/s1
InChI Key
HDJJDRXZHJRVGA-DIKXUDHVSA-N
詳細
S-Gal® is an autoclavable, chromogenic substrate for β-galactosidase, used to determine the presence or absence of a cloned DNA insert in bacteria growing on agar plates. S-Gal® is designed to replace X-Gal in blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype.
アプリケーション
S-Galは、特許取得済みのオートクレーブ処理可能なβ-ガラクトシダーゼ発色基質であり、lac+表現型の組換え細菌コロニーを青色-白色選択する際のX-Galの代替として設計されています。
Suitable for use in selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype. S-Gal® is autoclavable and can be added to bacterial broth containing agar prior to autoclaving.[1]
特徴および利点
S-Galがβ-ガラクトシダ-ゼによって切断されると、切断産物が鉄イオンをキレ-ト化し、黒色の不溶性沈殿物が生じます。S-Galと鉄イオンの存在下ではLac+コロニ-は濃い黒色を呈するため、lac+コロニ-とlac-コロニ-とを容易に区別することができます。S-Galはオ-トクレ-ブも可能であり、オ-トクレ-ブ前に培地に添加することができます。S-Galは光感受性を有しないため、遮光不要です。
  • More intense color contrast than X-gal
  • Excellent for use in automated colony counters
  • Autoclavable for easiest use
  • No need to make stock solutions
その他情報
S-GalおよびIPTGを含有し、オ-トクレ-ブ・マイクロウェ-ブ処理が可能な増殖培地です。
The ferric or Fe3+ ion is required for color development and must be added to any S-Gal®
formulation. A medium prepared with S-Gal® is moderately dark due to the presence of ferric ammonium citrate. This darker background often provides enhanced contrast for automated colony counting or isolation.
原理
When S-Gal® is cleaved by ß-galactosidase, the resulting product will chelate ferric ion to create a black, insoluble precipitate. Lac+ colonies grown in the presence of S-Gal® and ferric ion turn an intense black color, allowing for easy differentiation between lac+ and lac- colonies.
再構成
オートクレーブ前にS-Galを培地1 L当たり300 mgという推奨濃度で寒天培地に添加し、同時にクエン酸鉄アンモニウム(F5879)500 mg/Lを加えます。S-Galのストック溶液は50 mg/mLでジメチルホルムアミドに溶解させて調製し、-20°Cで保存してください。
法的情報
S-GAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S9811-100MG:
S9811-5G:
S9811-VAR:
S9811-BULK:
S9811-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emiley A Eloe et al.
Applied and environmental microbiology, 74(20), 6298-6305 (2008-08-30)
Motility is a critical function needed for nutrient acquisition, biofilm formation, and the avoidance of harmful chemicals and predators. Flagellar motility is one of the most pressure-sensitive cellular processes in mesophilic bacteria; therefore, it is ecologically relevant to determine how
Development and characterization of ten polymorphic microsatellites isolated from the scallop Argopecten purpuratus.
C J Mandiola-Quililongo et al.
Journal of genetics, 91(1), e12-e14 (2012-05-04)
S Fitzpatrick et al.
Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases, 9(2), 206-209 (2008-12-09)
Rhodnius prolixus is the main vector of Chagas disease in Venezuela, where it is found colonising rural housing consisting of unplastered adobe walls with palm and/or metal roofs. Vector control failure in Venezuela may be due to the invasion of
Christopher Voigt
Synthetic Biology: Methods for part/device characterization and chassis engineering (2011)
Wanna Chaijaroenkul et al.
Malaria journal, 10, 42-42 (2011-02-16)
Plasmodium falciparum chloroquine resistance (CQR) transporter protein (PfCRT) is known to be the important key of CQR. Recent studies have definitively demonstrated a link between mutations in the gene pfcrt and resistance to chloroquine in P. falciparum. Although these mutations
資料
コンピテントセルの増殖とその形質転換(DNAの取込み)の一般的なプロトコル。
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
プロトコル
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.