Merck
B5285
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-グルクロニド ナトリウム塩
≥98%, powder
別名:
BC指示薬, X-GlcA, X-グルクロニド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥29,700
25 MG
¥49,200
100 MG
¥171,000
¥29,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥29,700
25 MG
¥49,200
100 MG
¥171,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12BrClNNaO7
CAS番号:
分子量:
444.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
¥29,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル β-D-グルクロニド ナトリウム塩, ≥98%
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C14H13BrClNO7.Na/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI Key
IBLSVGDGSKUDCT-CYRSAHDMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-グルクロニダ-ゼ(GUS)遺伝子検出用の発色基質です。
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt has been used:
  • as a component in β-glucuronidase (GUS) assay buffer for histochemical GUS assay[1]
  • to prepare X-Gluc or GUS staining solution[2][3]
  • to confirm GUS expression in samples by X-gluc staining[4]
生物化学的/生理学的作用
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt (X-GlcA), a colorless substrate for β-glucuronidase enzyme, generates a blue color at the end of the reaction.[5]
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B5285-10MG:
B5285-BULK:
B5285-VAR:
B5285-100MG:
B5285-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of an efficient bi-directional promoter with tripartite enhancer employing three viral promoters
Patro S, et al.
Journal of Biotechnology, 163(3), 311- 317 (2013)
GUS Staining of Guard Cells to Identify Localised Guard Cell Gene Expression
Liu Z, et al.
Plant Physiology (2017)
Zhao Liu et al.
Bio-protocol, 7(14), e2446-e2446 (2017-07-20)
Determination of a gene expression in guard cells is essential for studying stomatal movements. GUS staining is one means of detecting the localization of a gene expression in guard cells. If a gene is specially expressed in guard cells, the
Agrobacterium tumefaciens-mediated Transformation of Walnut (Juglans regia)
Walawage SL, et al.
Plant Physiology (2014)
Huan Liu et al.
Frontiers in plant science, 8, 1047-1047 (2017-07-04)
The present study demonstrates the development of an Agrobacterium-mediated genetic transformation method for species of the Sedum genus, which includes the Cd/Zn hyperaccumulator Sedum plumbizincicola and the non-hyperaccumulating ecotype of S. alfredii. Multiple shoots were induced from stem nodes of
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.