スキップする
B3928
Blue-White Selectスクリーニング試薬
for selection of recombinant bacterial clones
Blue-White Select™ Screening Reagent
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
スクリーニング試薬, セレクション試薬, 青白色試薬
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 125 dishes (90 mm)
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
suitability
suitable for nucleic acid staining
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
シグマのBlue-White Select Screening Reagent(青白選択スクリーニング試薬)は、β-ガラクトシダーゼの発色基質であり、寒天プレート上で増殖する細菌におけるクローン化DNAインサートの有無を明らかにするために使用されます。 Blue-White Select Screening Reagentは、lac+表現型を有する組換え細菌コロニーの青白選択に対して設計されています。
Biochem/physiol Actions
Blue-White Select Screening Reagentがβ-ガラクトシダーゼによって切断されると、得られる生成物は青色の沈殿物を形成します。Blue-White Select Screening Reagentの存在下で増殖したLac+コロニーは白色のままなので、lac+コロニーとlac-コロニーを簡単に識別できます。
本手法は、β-ガラクトシダーゼのa-断片をコードするβ-ガラクトシダーゼ遺伝子の断片を運ぶpUCやM13mpシリーズなどのベクターに基づいています。これらのベクターを活用するには、活性複合体の集合を可能にするための補完遺伝子断片を運ぶ細菌株を使用する必要があります。これにより、青色のコロニーが形成されます。 ベクターのマルチクローニング部位にDNA断片を挿入することによりβ-ガラクトシダーゼ遺伝子を破壊すると、機能的なβ-ガラクトシダーゼ活性が失われます。これらのコロニーは白色のままなので、lac+コロニーとlac-コロニーを簡単に識別できます。′
Features and Benefits
  • コロニーを簡単に選択するための強い色のコントラスト
  • 簡便ですぐに利用できる溶液
Other Notes
40 mg/mL IPTG
40 mg/mL X-Gal
(DMSOで調製)
Legal Information
Blue-White Select is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S9811B2904B6650
S-Gal® reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sigma-Aldrich
S9811
S-Gal®
ブルオ-Gal reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sigma-Aldrich
B2904
ブルオ-Gal
X-GlcA reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sigma-Aldrich
B6650
X-GlcA
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is this to be added after media is autoclaved? Can it be added directly on plates?
    1 回答
    1. The media should be autoclaved and prepared before use. This reagent should not be added to molten agar media to pour plates. It should only be added as an overlay coating to solid agar media plates as described in the protocol. For colony detection: Spread 40 µL of the Blue-White Select Screening Reagent on the desired bacterial plate. Wait for 5–10 minutes to ensure the absorption of the solution. Plate the transformed bacteria to be tested and incubate at the desired temperature until colonies are formed.
      Please read through this protocol on the Blue-White Select™ Screening Reagent :https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/genomics/cloning-and-expression/blue-white-select-screening-reagent
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Oxford, UK
    • 1件のレビュー
    • 1件の投票
    星5/5個です。
    Blue white screening works
    Worked fantastically well, quite pleased coz a similar product from another well known company wasn’t good at all
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?