安全性情報
95581
Supelco
単分散ポリスチレンマイクロ粒子サイズ標準
size: 0.2 μm
別名:
サイズ標準
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥49,000
10 ML
¥84,500
¥49,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥49,000
10 ML
¥84,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
¥49,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
aqueous suspension
クロスリンク
0 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒径
0.2 μm std dev <0.03 μm
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 0.2 μm) are a particle size standard, ideal to determine particle size distribution (PSD) of test samples.
アプリケーション
Used for equipment particle size calibration.
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to find the PSD of colloidal dispersions.[1]
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
アナリシスノート
粒子経と標準偏差の正確な値は0.001 μmの精度でロットごとに決定されます。これらの粒子の径は、米国国立標準技術研究所(NIST、米国)、特に標準物質計測研究所(BCR)のそれぞれによって記述された手順に従って、決定されてます。
  • 透過型電子顕微鏡(TEM)
  • 走査電子顕微鏡
  • 光学顕微鏡
  • MDFシステムを備えたCoulter カウンター
機器のキャリブレーションは、NISTとBCRのそれぞれに準拠した粒子サイズ標準を使用して実施されます。
法的情報
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95581-5ML-BULK-F:
95581-10ML-F:
95581-BULK-F:
95581-5ML-F:
95581-10ML-BULK-F:
95581-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
JooWon Lim et al.
Optics express, 25(24), 30445-30458 (2017-12-10)
Optical diffraction tomography (ODT) using Born or Rytov approximation suffers from severe distortions in reconstructed refractive index (RI) tomograms when multiple scattering occurs or the scattering signals are strong. These effects are usually seen as a significant impediment to the
In vitro digestion of emulsions: diffusion and particle size distribution using diffusing wave spectroscopy and diffusion using nuclear magnetic resonance
Marze S, et al.
Soft Matter, 8(42) (2012)