安全性情報
16435
Sigma-Aldrich
ポリスチレンマイクロ粒子
size: 200 μm
別名:
PS由来ラテックスビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥89,200
10 ML
¥143,000
¥89,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥89,200
10 ML
¥143,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.25
¥89,200
Check Cart for Availability
フォーム
aqueous suspension
濃度
10% (solids)
粒径
200 μm std dev <4 μm
密度
1.05 g/cm3
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
16435-10ML:
16435-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomoko Takahashi et al.
Analytical chemistry, 93(12), 5234-5240 (2021-03-18)
Microplastic pollution is an urgent global issue. While spectroscopic techniques have been widely used for the identification of plastics collected from aquatic environments, these techniques are often labor-intensive and time-consuming due to sample collection, preparation, and long measurement times. In