Merck
59336
Supelco
単分散ポリスチレンマイクロ粒子サイズ標準
size: 100 μm
別名:
サイズ標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
グレード
analytical standard
形状
aqueous suspension
クロスリンク
2 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒径
100 μm std dev ≤2 μm
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Monodisperse polystyrene based micro particles are a size standard, designed for profiling particle size distribution (PSD) of a particle system.
The particle diameter of 100 μm is characterized using Olympus optical microscope. The measuring instruments are calibrated using standards obtained from the Community Bureau of Reference (BCR, Belgium: Standards RM 165, 166 or 167) and from the NIST (SRM 1690, 1691 or 1692).
アプリケーション
Used to calibrate and develop particle size analyzers.
Also used as a building block to synthesize ordered macroporous titania photonic balls.
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
アナリシスノート
粒子経と標準偏差の正確な値は0.001 μmの精度でロットごとに決定されます。これらの粒子の径は、米国国立標準技術研究所(NIST、米国)、特に標準物質計測研究所(BCR)のそれぞれによって記述された手順に従って、決定されてます。
  • 透過型電子顕微鏡(TEM)
  • 走査電子顕微鏡
  • 光学顕微鏡
  • MDFシステムを備えたCoulter カウンター
機器のキャリブレーションは、NISTとBCRのそれぞれに準拠した粒子サイズ標準を使用して実施されます。
法的情報
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
59336-1EA-BULK-F:
59336-1EA-F:
59336-10ML-BULK-F:
59336-5ML-F:
59336-10ML-F:
59336-5ML-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ordered macroporous titania photonic balls by micrometer-scale spherical assembly templating
Li L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(26), 2551-2556 (2005)