Merck
934B
Sigma-Aldrich
PBS IHC Wash Buffer + TWEEN® 20
20X PBS, 1% Tween® 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
500
600
詳細
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
フォーム
buffered aqueous solution
包装
pkg of 1 L 20x (934B-09)
pkg of 200 mL 20x (934B-06)
メーカー/製品名
Cell Marque®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
輸送温度
ambient
詳細
Phosphate Buffered Immunohistochemistry wash buffer plus TWEEN 20 is a 20X concentrated solution that is employed to rinse reagents off slides and to provide a medium for short-term storage of immunohistochemistry specimens between application of reagents.
物理的形状
Solution containing PBS buffer and TWEEN 20
その他情報
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
法的情報
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
934B-VAR:
934B-90:
934B-BULK:
934B-PH:
934B-06:
934B-09:
934BPROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)