安全性情報
92293
Sigma-Aldrich
ブルーデキストラン
average mol wt 40,000
別名:
デキストランブルー from Leuconostoc mesenteroides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
製品92293は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
powder
分子量
average mol wt 40,000
標識化の程度
0.01-0.08 mmol/g loading
損失
≤10% loss on drying
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A fluorescent derivative of a dextran fraction with an average molecular weight of approximately 40000. It is supplied as a blue powder which is slowly soluble in water.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
92293-BULK:
92293-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)