product name
Cibacron Blue 3G-A, Dye content ≥55 %
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥55%
色
dark blue
溶解性
H2O: 10 mg/mL, blue
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1c(cc(Nc2ccc(Nc3nc(Cl)nc(Nc4ccccc4S(O)(=O)=O)n3)c(c2)S(O)(=O)=O)c5C(=O)c6ccccc6C(=O)c15)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C29H20ClN7O11S3/c30-27-35-28(33-16-7-3-4-8-19(16)49(40,41)42)37-29(36-27)34-17-10-9-13(11-20(17)50(43,44)45)32-18-12-21(51(46,47)48)24(31)23-22(18)25(38)14-5-1-2-6-15(14)26(23)39/h1-12,32H,31H2,(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H2,33,34,35,36,37)
InChI Key
YKCWQPZFAFZLBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B1064-1G:
B1064-BULK:
B1064-25G:
B1064-VAR:
試験成績書(COA)