Merck
91471
Sigma-Aldrich
Tracy 645 Protein Labeling Kit
suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
蛍光検出
λex 638 nm; λem 656 nm in PBS
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
構成
このキットには、5回の標識反応(1回あたり1 mgのタンパク質)と、その後の標識タンパク質の精製を実施するのに十分な量の反応性色素、バッファー、タンパク質精製セットが入っています。
その他情報
Tracy 645は、高水溶性、高安定性のNIR蛍光色素です。650 nmを超えるスペクトル域は、バックグラウンドが低く、感度が改善されるため、生物学的分析や画像解析に特に重要です。