Merck
405124
Sigma-Aldrich
IR-1061
Dye content 80 %
別名:
4-[2-[2-クロロ-3-[(2,6-ジフェニル-4H-チオピラン-4-イリデン)エチリデン]-1-シクロヘキセン-1-イル]エテニル]-2,6-ジフェニルチオピリリウムテトラフルオロボラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H34ClS2 · BF4
CAS番号:
分子量:
749.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
組成
Dye content, 80%
mp
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
1051-1065 nm in methylene chloride
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.ClC1=C(CCC\C1=C\C=C2/C=C(SC(=C2)c3ccccc3)c4ccccc4)\C=C\c5cc([s+]c(c5)-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C44H34ClS2.BF4/c45-44-38(26-24-32-28-40(34-14-5-1-6-15-34)46-41(29-32)35-16-7-2-8-17-35)22-13-23-39(44)27-25-33-30-42(36-18-9-3-10-19-36)47-43(31-33)37-20-11-4-12-21-37;2-1(3,4)5/h1-12,14-21,24-31H,13,22-23H2;/q+1;-1
InChI Key
QRLZQHNDSCIJTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Transmissible H-aggregated NIR-II Fluorophore:この研究では、腫瘍細胞膜を標的とし、光熱療法および相乗的がん治療を増強する、Transmissible H-aggregated NIR-II Fluorophoreを開発しました。IR-1061の蛍光スペクトルと分子ダイナミクスを詳述しています(H Yu, Y Wang, Y Chen, M Cui, F Yang, P Wang, M Ji, 2023)。
  • 深部組織in vivoイメージング:ミセルにカプセル化したIR-1061を用いた第2の生物学的窓(second biological window)における深部組織in vivoイメージングのための1000 nm超近赤外蛍光生分解性ポリマーナノ粒子に関する研究です(M Kamimura, S Takahiro, M Yoshida, Y Hashimoto, 2017)。
  • NIR-II蛍光ナノシステム:この研究では、リポソーム中のIR-1061を用いて医療用途の蛍光性能を最大化するNIR-II蛍光ナノシステムの合理的な設計を行いました(H Yu, Y Wang, Y Chen, M Ji, 2021)。
特徴および利点
Qスイッチ赤外レ-ザ-用色素
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
405124-VAR:
405124-50MG:4548173146256
405124-BULK:
405124-250MG:4548173146249
文書ライブラリにアクセスする
Gil Yeroslavsky et al.
Biomaterials science, 8(8), 2245-2254 (2020-03-05)
One of the most commonly used near infrared (NIR) dyes is indocyanine green (ICG), which has been extensively used for NIR bioimaging, photothermal and photodynamic therapy. However, upon excitation this dye can react with molecular oxygen to form singlet oxygen
Penakofer, A.
Journal of Physics D: Applied Physics, 46, 43-43 (1988)
Babenko, V.A. et al.
Kvantovaya Elektronica, 7, 1796-1796 (1980)