Merck
362549
Sigma-Aldrich
Dilithium phthalocyanine
Dye content 70 %
別名:
29H,31H-フタロシアニン 二リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16Li2N8
CAS番号:
分子量:
526.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
組成
Dye content, 70%
λmax
658 nm
SMILES記法
[Li]n1c2nc3nc(nc4n([Li])c(nc5nc(nc1c6ccccc26)c7ccccc57)c8ccccc48)c9ccccc39
InChI
1S/C32H16N8.2Li/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;2*+1
InChI Key
HQQKMOJOCZFMSV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
結晶化溶媒の種類および量は変わることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
362549-1G:
362549-VAR:
362549-5G:
362549-BULK:
試験成績書(COA)