Merck
761621
Sigma-Aldrich
Fluor 488-アルキン
95% (HPLC)
別名:
ローダミン110-PEG4-アルキン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H33N3O8
分子量:
587.62
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95% (HPLC)
形状
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
ローダミン110共役末端アルキン。銅触媒アジド-アルキン付加環化後の蛍光分光法によるアジド基を含む分子や生体分子の検出または標識に使用できます。
スペクトル特性: Abs/Em=501/525
Fluor 488-Alkyne Spectrum
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761621-BULK:
761621-5MG:
761621-1MG:
761621-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.
クリックケミストリーは、ドラッグライクな分子を合成する手法で、いくつかの実用的で信頼性の高い反応により創薬開発を加速すると期待されています。