This product is not tested for solubility. Other sources state that the compound is soluble at 200 g/L at 20°C. See the link below to review the PubChem profile:
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sodium-mercaptopyruvate#section=Solubility
90374
Sodium mercaptopyruvate dihydrate
97.0-103.0% (NT)
別名:
3-MP, 3-Mercapto-2-oxopropionic acid sodium salt dihydrate, 3-Mercaptopyruvic acid sodium salt dihydrate
About This Item
おすすめの製品
グレード
for analytical purposes
アッセイ
97.0-103.0% (NT)
フォーム
solid
組成
sulfur content, 17.5-18.5%
色
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CS
InChI
1S/C3H4O3S.Na.2H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;;/h7H,1H2,(H,5,6);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
UTBPRNHFBUIAMM-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
90374-500MG:
90374-100MG:
90374-BULK:
90374-10MG:
90374-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
What is the solubility of sodium mercaptopyruvate?
1 回答-