スキップする
F1502
D-フルクトース 6-リン酸 二カリウム塩
≥97% (enzymatic), amorphous powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H11O9PK2
CAS番号:
分子量:
336.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
amorphous powder
impurities
≤0.05 mol % fructose 1,6-diphosphate, ≤1.5 mol % glucose 6-phosphate
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
cation traces
K: 20.3-26.2% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].OCC1(O)O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K/c7-2-6(10)5(9)4(8)3(15-6)1-14-16(11,12)13;;/h3-5,7-10H,1-2H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t3-,4-,5+,6?;;/m1../s1
InChI key
UNAFCPBHNZYEIY-UHOQFTJOSA-L
Application
D-フルクトース6-リン酸(F6P)は、ホスホフルクトキナーゼ、ピロリン酸依存性フルクトース-6-リン酸1-ホスホトランスフェラーゼ、D-フルクトース-6-リン酸アルドラーゼ、グルタミン:フルクトース-6-リン酸アミドトランスフェラーゼおよびグルコサミン-6Pシンターゼなどの酵素の同定、識別および特性把握を促進するために使用できる解糖系の糖中間体です。[1]
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F3627D3126P7877
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
bacterial (Corynebacterium)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥98%
assay
≥95% (ICP-AES)
assay
≥97% (enzymatic)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
amorphous powder
form
amorphous powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
F1502-500MG: + F1502-VAR: + F1502-1G: + F1502-100MG: + F1502-5G: + F1502-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)